Orders LinkContactUsLinkComponent
NS-stoppen
NS-stoppen
Leverancier:   Lenz Laborglas
NS-stoppen
Leverancier:  Lenz Laborglas
Certificaten
NS-stoppen
4 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass stopper, clear, solid or semi hollow.
  • Excellent chemical resistance
  • High thermal resistance and minimal heat expansion results in high resistance to temperature changes
  • Octagonal top allows easy release and removal of the stopper
Certifications: DIN 12252
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • (NS)
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 12/21
    Clear glass
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 10,90 €
    10,90 €
    1 * 1 ST
       10,90 €
  • 29/32
    Clear glass
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 16,10 €
    16,10 €
    1 * 1 ST
       16,10 €
  • 14/23
    Clear glass
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 103,00 €
    103,00 €
    1 * 10 ST
       103,00 €
  • 19/26
    Clear glass
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 144,00 €
    144,00 €
    1 * 10 ST
       144,00 €