Spatula
Spatel, polypropyleen, met 2 verschillende uiteinden, 245 mm, 15 mm, wit
Catalogus # 441-0215
Leverancier: Brand
Ga naar:
Product Details & Documents
PP. Two differently shaped spatula ends (approx. 15 mm wide).
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Spatel, polypropyleen, met 2 verschillende uiteinden
- Lengte:245 mm
- Breedte blad:15 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.