Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatel voor eenmalig gebruik
Spatel voor eenmalig gebruik
Polystyreen spatels/roerstaven voor eenmalig gebruik, PS, 3 mm, 90 mm
Catalog # 441-0099
Supplier:   KARTELL
Spatel voor eenmalig gebruik
Catalog # 441-0099
Supplier:  KARTELL
Spatel voor eenmalig gebruik
Spatel voor eenmalig gebruik
Polystyreen spatels/roerstaven voor eenmalig gebruik, PS, 3 mm, 90 mm
Price
9,90 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Voor diverse laboratoriumtoepassingen.
  • Ideaal als roerstaven voor gebruik in cuvetten
Documents
Specifications
  • Ø:
    3 mm
  • Omschrijving:
    Polystyreen spatels/roerstaven voor eenmalig gebruik
  • Lengte:
    90 mm
  • Materiaal:
    PS
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.