Roerstaaf
PP, 6 mm, 244 mm
Catalogus # 442-4160
Leverancier: KARTELL
Ga naar:
Product Details & Documents
Witte staaf uit één stuk met platte uiteinden die 2 kleine spatels vormen.
- Dimensions of spatulas (W×H) 15×12 and 12×9 mm
Afmetingen van spatels (b×h) 15×12 en 12×9 mm.
Specificaties
- Ø:6 mm
- Lengte:244 mm
- Materiaal:PP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.