Orders LinkContactUsLinkComponent
Roerstaaf, Nalgene®
Roerstaven van PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Catalogus # 231-0074
   Lage impact op de fabricage
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Roerstaaf, Nalgene®
Catalogus # 231-0074
   Lage impact op de fabricage
Roerstaaf, Nalgene®
Roerstaaf, Nalgene®
Roerstaven van PP, PP, 6,4 mm, 248 mm
Price
74,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Roerstaaf met afgeplatte uiteinden, platte spatel van 16×16 mm aan één kant en driehoekige spatel aan de andere kant.
  • Chemisch bestendig
  • Autoclaveerbaar
Specificaties
  • Ø:
    6,4 mm
  • Omschrijving:
    Roerstaven van PP
  • Lengte:
    248 mm
  • Materiaal:
    PP
  • Cat. No.:
    231-0074
  • Milieu certificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lage impact op de fabricage