Laboratoriumstift
Stift, zwart
Catalog # 631-0014
Supplier: MARIENFELD
Jump to:
Product Details & Documents
Permanente stift voor het aanbrengen van permanente opschriften op objectglaasjes en inbedcassettes met een sterk contrasterende zwarte inkt. Ultrafijne punt. Deze stiften voor het laboratorium drogen niet uit en hebben een lange levensduur.
- Waterbestendig, reukloos en niet toxisch
- Bestand tegen de meeste laboratoriumchemicaliën
- Geen voorbehandeling van oppervlakken vereist
Documents
Specifications
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Stift