TexWrite® 22 Cleanroom Papers
Papier, A4, TX5811-, blauw
Catalogus # 818-0132
New Product
Leverancier: Texwipe
Ga naar:
Product Details & Documents
TexWrite® 22 met latex geïmpregneerde cellulose cleanroom documentatiebladen zonder organische vulstoffen.
- Ideaal voor het nemen van notities, handleidingen van een toestel en het neerschrijven van werkinstructies
- Kan gebruikt worden met laserprinters en kopieerapparaten
Formaat: A4 Cleanroom briefpapier.
Verpakking: 250 notitieblaadjes per blok, 10 blokken per pak (zak-in-zak verpakt).
Documents
Specificaties
- Kleur:blauw
- Omschrijving:Papier, A4
- Seq:1
- Model:TX5811-
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.