Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro poederlepel
Micro poederlepel
150 mm, 5 mm
Catalogus # 231-0099
Leverancier:   RSG
Micro poederlepel
Catalogus # 231-0099
Leverancier:  RSG
Micro poederlepel
Micro poederlepel
150 mm, 5 mm
Price
18,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Zeshoekig handvat vergemakkelijkt de manipulatie.
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
  • Lengte:
    150 mm
  • Lepelmaat:
    5 mm