Orders LinkContactUsLinkComponent
Fosforlepel
Fosforlepel
450 mm, 16 mm
Catalogus # 231-1272
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Fosforlepel
Catalogus # 231-1272
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Fosforlepel
Fosforlepel
450 mm, 16 mm
Price
3,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal, kop Ø 16 mm. Totale lengte: 450 mm
Specificaties
  • Lengte:
    450 mm
  • Lepelmaat:
    16 mm