Veiligheidsbril, Viper
Anti-uv (3-1,2), antikras, donkerblauw, PC, kleurloos
Catalogus # 111-0340
Leverancier: Bollé Safety
Ga naar:
Product Details & Documents
Dit model is ultralicht en zeer modern. Met zijn eendelige constructie biedt dit model extra bescherming en een groter gezichtsveld.
- Uitrekbare poten
- Geïntegreerd zijscherm voor extra bescherming
Gewicht: 25 g
EN 166, EN 170
Certificeringen: EN 166, EN 170
Documents
BOLEVIPCI_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Type:Anti-uv (3-1,2), antikras
- Kleur:donkerblauw
- Beglazing:PC, kleurloos