Orders LinkContactUsLinkComponent
Weegschuitjes
Weegschuitjes
170 mm, 10 mm
Catalogus # 611-1251
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Weegschuitjes
Catalogus # 611-1251
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Weegschuitjes
Weegschuitjes
170 mm, 10 mm
Price
3,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal. Ideaal te gebruiken als weeglepel, afwegen etc.
  • Corrosiebestendig
  • Robuust en handzaam, autoclaveerbaar
  • Eenvoudige reiniging
  • Voor allerlei toepassingen
Specificaties
  • Breedte:
    10 mm
  • Lengte:
    170 mm