Lepelspatel, 1 lepelvormig en 1 spits uiteinde
Catalog # 231-0253
Supplier: HAMMACHER KARL
Specifications
- Omschrijving:No. 5
- Lengte:190 mm
- Breedte blad:10 mm
- VPE:1
- Lengte blad:20 mm
Specifications
About this item
Mixing spatula No. 5, made of WIRONIT steel.