Vibration spatula
190 mm, 50 mm, 12 mm
Catalogus # 231-1289
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel, plastic shaft. A toothed wheel is turned by a finger making the spatula blade vibrate. This action allows for accurate adding of material.
Specificaties
- Lengte:190 mm
- Breedte blad:12 mm
- Lengte blad:50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.