Orders LinkContactUsLinkComponent
Micropoederspatelset
Micropoederspatelset
Set van 4 micropoederspatels, 3/4/5/6 mm
Catalog # 231-0196
Supplier:   RSG
Micropoederspatelset
Catalog # 231-0196
Supplier:  RSG
Micropoederspatelset
Micropoederspatelset
Set van 4 micropoederspatels, 3/4/5/6 mm
Price
26,80 €
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Roestvrijstalen mes ¹⁸/₁₀ met zwart plastic handvat.
  • Set van vier poederspatels met bladbreedtes van 3/4/5 en 6 mm
  • Uitstekende chemische en thermische bestendigheid
  • Gebogen vorm
Specifications
  • Omschrijving:
    Set van 4 micropoederspatels
  • Breedte blad:
    3/4/5/6 mm