Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spatelset
Micro spatelset
Set van 4 micro spatels, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Catalogus # 231-0195
Leverancier:   RSG
Micro spatelset
Catalogus # 231-0195
Leverancier:  RSG
Micro spatelset
Micro spatelset
Set van 4 micro spatels, 150 mm, 45 mm, 3/4/5/6 mm
Price
23,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Stainless steel. Set of four 150 mm (overall length) micro spatulas with black plastic handle.
  • Choice of 4 blade widths (3, 4, 5, 6 mm) in one set
  • 45 mm blade length
Specificaties
  • Omschrijving:
    Set van 4 micro spatels
  • Lengte:
    150 mm
  • Breedte blad:
    3/4/5/6 mm
  • Lengte blad:
    45 mm