Chemie spatelset
Set van 2 spatels, 1 pincet, 1 schaar
Catalogus # 231-2177
Leverancier: RSG
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Instrumentenset voor dagelijks gebruik en voor productie.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Good chemical resistance
- Comes in practical imitation leather case
Each set includes a 130×4 mm micro double spatula, a 150×9 mm powder spatula, a pair of laboratory scissors (sharp/blunt, 130 mm long), as well as forceps (straight, sharp, 130 mm long).
Iedere set bestaat uit een pincet van 130 mm, een schaar van 130 mm, een micropoederspatel van 130×4 mm en een poederspatel van 150×9 mm.
Specificaties
- Omschrijving:Set van 2 spatels, 1 pincet, 1 schaar