Orders LinkContactUsLinkComponent
Tongspatel
Tongspatel
Tongue depressor, non sterile, in small box, 150 mm, 18 mm
Catalog # HECH44365020
Tongspatel
Catalog # HECH44365020
Tongspatel
Tongspatel
Tongue depressor, non sterile, in small box, 150 mm, 18 mm
Price
4,60 €
Log in for availability
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Hout.
  • Glad, ronde randen
  • Goed afgewerkt, splintervrij
  • Reuk- en smaakloos
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Specifications
  • Breedte:
    18 mm
  • Omschrijving:
    Tongue depressor, non sterile, in small box
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.