Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller for adhesive seal application
Roller for adhesive seal application
Rubberen roller, Amplate™
Catalogus # 293-1411
Leverancier:   Simport Scientific
Roller for adhesive seal application
Catalogus # 293-1411
Leverancier:  Simport Scientific
Roller for adhesive seal application
Roller for adhesive seal application
Rubberen roller, Amplate™
Price
46,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ensure a perfect seal when using either SecureSeal™ Thermal sealing film or foil on PCR plates. Roller made of medium-hard rubber.
  • Heavy-duty handle with comfortable grip reducing fatigue
  • Durable construction
Specificaties
  • Omschrijving:
    Rubberen roller, Amplate™
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.