Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatscheppen
Maatscheppen
Leverancier:   KARTELL
Maatscheppen
Leverancier:  KARTELL
Certificaten
Maatscheppen
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
PP, wit. Met vlak, afgeschuind uiteinde en versterkt handvat.
  • Zeer goede chemische bestendigheid, onbreekbaar
  • Hittebestendig tot 130 °C, autoclaveerbaar
  • De inhoud van de schep is in het handvat gedrukt zodat deze eenvoudig kan worden afgelezen
Product Family Options
Productinformatie
  • Capaciteit
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • 10 ml
    100 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 24,50 €
    24,50 €
    1 * 12 ST
       24,50 €
  • 25 ml
    137 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 34,10 €
    34,10 €
    1 * 12 ST
       34,10 €
  • 50 ml
    164 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 55,50 €
    55,50 €
    1 * 12 ST
       55,50 €
  • 100 ml
    200 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 77,50 €
    77,50 €
    1 * 12 ST
       77,50 €
  • 250 ml
    260 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 82,40 €
    82,40 €
    1 * 6 ST
       82,40 €
  • 500 ml
    315 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 125,00 €
    125,00 €
    1 * 6 ST
       125,00 €
  • 1000 ml
    400 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 6 ST
       147,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.