Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratoriumschaar, recht
Laboratoriumschaar, recht
Leverancier:   HAMMACHER KARL
Laboratoriumschaar, recht
Leverancier:  HAMMACHER KARL
Certificaten
Laboratoriumschaar, recht
Laboratoriumschaar, recht
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Roestvrij staal, met plastic handgrepen.
  • Ideaal voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen
  • Corrosiebestendig
  • Licht in gebruik
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Spits/stomp
    145 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 37,90 €
    37,90 €
    1 * 1 ST
       37,90 €
  • Spits/stomp
    180 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 42,80 €
    42,80 €
    1 * 1 ST
       42,80 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.