Laboratoriumschaar
Met beschermdop, spits/stomp, 150 mm
Catalogus # 233-2125
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Roestvrij staal.
- Scherp-bot
- Corrosiebestendig
- Autoclaveerbaar
- Met beschermdop
Specificaties
- Type:Met beschermdop, spits/stomp
- Lengte:150 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.