Orders LinkContactUsLinkComponent
Controle-zegeletiketten, close-it
Leverancier:   BURKLE
Controle-zegeletiketten, close-it
Leverancier:  BURKLE
Certificaten
Controle-zegeletiketten, close-it
Controle-zegeletiketten, close-it
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Ontworpen voor afdichting van de gaten in zakken of dozen die zijn gemaakt bij monstername; het sterke kleefmiddel op het 'close-it'-label maakt kleven aan oppervlakken mogelijk die enigszins vochtig, bevroren of gecoat zijn met poeder, zoals gips of bloem. De aluminium achterzijde zorgt voor dampwering en dicht de container hermetisch af.
  • Krachtig klevend
  • Beschrijfbaar
  • Kleurcodering voor eenvoudige herkenning
 : De rollen bevatten 500 (95×95 mm) of 250 (150×150 mm) stickers.
Product Family Options
95×95 mm
Productinformatie
  • Materiaal
    Kleur
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 312-1154
    close-it, met opdruk
    close-it, met opdruk
    Aluminium/papier
    zwart
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ROU
       99,30 €
  • 312-1151
    close-it, met opdruk
    close-it, met opdruk
    Aluminium/papier
    rood
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 106,00 €
    106,00 €
    1 * 1 ROU
       106,00 €
  • 312-1153
    close-it, met opdruk
    close-it, met opdruk
    Aluminium/papier
    geel
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ROU
       99,30 €
  • 312-1152
    close-it, met opdruk
    close-it, met opdruk
    Aluminium/papier
    groen
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ROU
       99,30 €
  • 312-1155
    Control seals, blank
    Control seals, blank
    Aluminium/papier
    wit
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ROU
       99,30 €
  • 312-1157
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    blauw
    95×95 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 99,30 €
    99,30 €
    1 * 1 ROU
       99,30 €
150×150 mm
Productinformatie
  • Materiaal
    Kleur
    Afmetingen
    Beschikbaarheid
    Price
  • 312-1161
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    rood
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €
  • 312-1162
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    zwart
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €
  • 312-1163
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    geel
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €
  • 312-1164
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    blauw
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €
  • 312-1165
    Control seals, printed
    Control seals, printed
    Aluminium/papier
    groen
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €
  • 312-1166
    Control seals, blank
    Control seals, blank
    Aluminium/papier
    wit
    150×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 140,00 €
    140,00 €
    1 * 1 ROU
       140,00 €