Orders LinkContactUsLinkComponent
Statief, buigzaam
300 mm
  241-7510
Statief, buigzaam
  241-7510
Statief, buigzaam
Statief, buigzaam
300 mm
46,50 €
1 * 1 ST
Voet uit gegoten zink met flexibele 300 mm lange drievingerige klem, vernikkeld koper.
  • Veiligheidsbodemplaat, 85 mm Ø, voor stevige en onbewegelijke plaatsing
  • Klemcapaciteit 0 - 40 mm
  • De vingers van de klem zijn voorzien van een kunststofcoating om de geklemde artikelen te beschermen
  • Lengte:
    300 mm