Orders LinkContactUsLinkComponent
Statief, driepikkel
Statief, driepikkel
Supplier:   BOCHEM
Statief, driepikkel
Supplier:  BOCHEM
Certificates
Statief, driepikkel
Statief, driepikkel
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Cast iron, varnished.
  • Met opening met schroefdraad M 10
  • Geen steunstaaf
  • Rubberen antislipvoet voor stevige plaatsing
Product Family Options
Product Information
  • Gewicht
    Armlengte
    Availability
    Price
  • 2,0 kg
    145 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    - 82,80 €
    82,80 €
       82,80 €
  • 1,2 kg
    105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    - 75,60 €
    75,60 €
       75,60 €