Orders LinkContactUsLinkComponent
Statieven
Statieven
Leverancier:   KARTELL
Statieven
Leverancier:  KARTELL
Certificaten
Statieven
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Bodemplaten voor PP-statieven met staven uit verchroomd staal. Ideaal voor gebruik als statieven voor buretten, trechters of scheitrechters. Niet aanbevolen voor grotere gewichten.
  • Staven zijn 250 mm lang, 12 mm Ø en kunnen aan elkaar worden geschroefd voor de gewenste hoogte
  • Model A: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met middenopening
  • Model B: statiefbodemplaat 300×150×15 mm met excentrische opening
Bestelinformatie: Elke zending bevat 2 staven van 250×12 mm. Extra staven kunnen afzonderlijk worden besteld.
Product Family Options
Productinformatie
  • l×b
    Beschikbaarheid
    Price
  • 241-3215
    Model A
    Model A
    300×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 148,00 €
    148,00 €
    1 * 1 ST
       148,00 €
  • 241-3216
    Model B
    Model B
    300×150 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 148,00 €
    148,00 €
    1 * 1 ST
       148,00 €
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservestaaf, verchroomd staal, 12 × 250 mm
    Reservestaaf, verchroomd staal, 12 × 250 mm
    241-3217
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 61,90 €