Antibèta-afvaldoos, Nalgene®
Catalog # 113-2806
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Omschrijving:Afvaldoos voor 2l
- Afmetingen:140×286 mm (Ø×H)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- VPE:1
Specifications
About this item
Acryl, transparant, dikte: 9 mm.
- Fles van 2 liter HDPE voor vloeibaar afval wordt meegeleverd; organische oplosmiddelen kan een andere fles nodig zijn
- Scherm omvat de afvalfles zonder de toegang te blokkeren
Delivery: Geleverd met PE flessen voor vloeibaar afval.