Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvettenreinigers, Hellmanex® III
Cuvettenreinigers, Hellmanex® III
Hellmanex III
Catalog # 634-0666
Supplier:   Hellma
Cuvettenreinigers, Hellmanex® III
Catalog # 634-0666
Supplier:  Hellma
Cuvettenreinigers, Hellmanex® III
Cuvettenreinigers, Hellmanex® III
Hellmanex III
Price
76,50 €
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Een vloeibaar alkalisch concentraat, dat normaal gesproken met water wordt verdund tot 2%, voor het reinigen van kwarts- en glascellen. Het kan tevens worden gebruikt om andere gevoelige optische componenten van glas, kwarts, saffier en porselein te reinigen.
Het dient als complete vervanging voor chroomzwavelzuur. Het verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen, zoals vetten, was en eiwitten, en is aanzienlijk minder gevaarlijk en corrosief dan bepaalde traditionele alternatieven.
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Hellmanex III