Orders LinkContactUsLinkComponent
Cuvettenhouder
Cuvettenhouder
12 (2×6), 170×50×12 mm
Catalogus # 634-8580
Leverancier:   KARTELL
Cuvettenhouder
Catalogus # 634-8580
Leverancier:  KARTELL
Cuvettenhouder
Cuvettenhouder
12 (2×6), 170×50×12 mm
Price
6,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PE.
Cuvettenhouder voor 12 cuvetten met een lichtweg van 10 mm.
Documents
Specificaties
  • Voor:
    12 (2×6)
  • b×d×h:
    170×50×12 mm