Cryobuisjeshouder, Nalgene®
1 - 5 ml, 25 (5×5), 197×102×22 mm
Catalogus # 479-3228
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Cryobuisjeshouder, Nalgene®
Catalogus # 479-3228
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
PC, autoclaveerbaar.
- De bodem van de buisjes klikt zich vast in de bodem
- Dankzij de afstand tussen de gaten kunnen de buisjes eenvoudig worden verwijderd
Geschikt voor bediening met een hand.
Specificaties
- Voor:1 - 5 ml
- Aant. gaten:25 (5×5)
- b×d×h:197×102×22 mm
- Cat. No.:479-3228
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage