Automation tips for Tecan®, Axygen®
Supplier: Corning
Certificates
About this item
PP, met of zonder filter, steriel of niet steriel.
- Vloeistof-niveau sensing tips
- Geoptimaliseerde fijne punt voor nauwkeurige dosering
- Gecertificeerd RNase, DNase en endotoxine vrij
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
Packaging: Packaged in plastic blister packs.
Caution: * Economisch verpakt in kartonnen verpakking
Specifications
- Catalog No:
- 732-0960
- 732-0981
- 732-0963
- 732-0982
- 732-0961
- 732-0977
- 732-0978
- AXYGTTF900CBKHTRS
- 613-3812
- 732-0979
- 732-0980
- 732-0976
- 736-0452
- 736-0453
- 736-0454
- 736-0449
- 736-0455
- 736-0450
- 732-0983
- 732-0972
- 732-0975
- 736-0485
- 736-0451
- 613-3882
- 736-0488
- 732-0974
- 732-0966
- 732-0969
- 736-0525
- 732-0968
- 732-0971
- 732-0970
- 732-0962
- 613-3813
- 613-3814
- 736-0447
- Environmentally Preferable:
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together