Orders LinkContactUsLinkComponent
Tipnavulsystemen, Axygen®
Tipnavulsystemen, Axygen®
Leverancier:   Corning
Tipnavulsystemen, Axygen®
Leverancier:  Corning
Certificaten
Tipnavulsystemen, Axygen®
Tipnavulsystemen, Axygen®
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Helder PP, autoclaveerbaar.
  • Eenvoudig laadbare navulrekken
  • Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxineveilig
  • Tips met universele maat hebben een afgeschuinde rand en maatstreepjes
Product Family Options
Pipettips in Gilson-stijl
Productinformatie
  • Volume
    Steriel
    Tip kleur
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • 0,1 - 10 µl
    -
    transparant
    10 rekken, 96 elk (stapelrek)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 67,10 €
    67,10 €
    1 * 960 ST
       67,10 €
Pipettips met universele maat
Productinformatie
  • Volume
    Steriel
    Tip kleur
    Verpakt
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1 - 200 µl
    -
    transparant
    10 rekken, 96 elk (stapelrek)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 960 ST
    1 * 960 ST - 52,30 €
    52,30 €
    1 * 960 ST
       52,30 €
  • 1 - 1200 µl
    -
    transparant
    8 rekken, 96 elk (stapelrek)
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 768 ST
    1 * 768 ST - 71,20 €
    71,20 €
    1 * 768 ST
       71,20 €
Lege navulboxen met deksel
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor gebruik met
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 10 µl and 200 µl refill inserts
    Lege navuldozen voor navulrekken voor 10 µl en 200 µl tips
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 39,90 €
    39,90 €
    1 * 10 ST
       39,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor gebruik met
    Omschrijving
    Beschikbaarheid
    Price
  • 1200 µl refill inserts
    Lege navulboxen voor navulrekken van tips van 1200 µl
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 52,20 €
    52,20 €
    1 * 10 ST
       52,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.