Pasteurpipetten, glas
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Over dit artikel
Pasteur pipette with a narrow tip. The suction tube is designed for cotton plugging.
Dispensing box with 250 pipettes.
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Pasteur pipette with a narrow tip. The suction tube is designed for cotton plugging.
Dispensing box with 250 pipettes.
Documents
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.