Pipethouder, roterend
Catalogus # 612-4008
Leverancier: KARTELL
Specificaties
- Ø×h:230×470 mm
- Kleur:rood
- Omschrijving:Pipethouder, roterend
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Roterende pipethouder uit PP, voor max. 94 pipetten.
- Roterende basis
- Biedt plaats aan max. 94 pipetten met een diameter kleiner dan 14 mm
Ø×H: 230×470 mm