ContactUsLinkComponent
Pipettenhouder, kruisvormig
Pipettenhouder, kruisvormig
Catalog # 612-0013
undefined
Pipettenhouder, kruisvormig
Catalog # 612-0013
Specifications
  • Ø×h:
    178×178 mm
  • Kleur:
    wit
  • VPE:
    1
Specifications
About this item
Pipette support stand made of white PP.
  • Voor 28 pipetten
  • 10 gaten, 14 mm Ø
  • 18 gaten, 11 mm Ø
Ø×H: 178×178 mm