Pipettencontainer
Pipettencontainer
Catalog # 612-1820
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, met deksel van PE.
- Kan worden gebruikt zonder deksel om de pipetten te autoclaveren (20 min. bij 120 °C)
- Nauwsluitend deksel om pipetten te beschermen tegen stof en tijdens het transport
- Kan eenvoudig in hoogte worden verkleind of kan worden gebruikt als bakje voor het laten inweken van verontreinigde pipetten
Ø×h uitw./inw.: 82×426/410 mm
Specifications
- Omschrijving:Pipettencontainer