Pipetvuller, pipetus®
Pipetcontroller voor glas en kunsstof pipetten vanaf 0,1 to 200 ml.
- Uniek en milieuvriendelijk, met maximaal 50 uur onafhankelijke werking, cadmiumvrije NiMH-batterijen
- Kleurendisplay voor visuele controle van de laadstatus van de batterijen, de geselecteerde pipetteermodus (Ex of Blowout) en de geselecteerde snelheid
- Veilig dankzij veiligheidsterugslagventiel en uiterst gevoelige ventielen voor nauwkeurige meniscusafstelling
- Stille werking dankzij trillingsvrije pompmotor
- Siliconenadapter voor volledig lekvrije aansluiting van elke pipet
Deze pipettor is voorzien van een waterafstotend PTFE-membraanfilter met een poriëngrootte van 0,2 µm, intelligente oplaadtechnologie, geen geheugeneffect, en bescherming tegen overlading van de batterijen door middel van een microprocessorregeling. Met behulp van de 'snelheidstoets' kunt u uit de 5 beschikbare snelheden de ideale pipetteersnelheid kiezen, met kleurindicator.
Ordering information: De complete pipetus® wordt geleverd met oplader en plaat, 2 PTFE-filters, 1 veiligheidsventiel en 1 wandhouder.
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected].
- Omschrijving:pipetus®, EU/UK/US-stekker
Accessories
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- Omschrijving
- 612-1875Pipette holder, complete, white, for pipetus®/pipetus® accu/pipetus® classic1 * 1 ST - 72,80 €
- Omschrijving