Pipetcontroller, Midi Plus™
Pipette controller Midi Plus, EU plug
Catalogus # 612-2715
Leverancier: Sartorius
Ga naar:
Product Details & Documents
De pipetvuller Midi Plus™ is oplaadbaar, snoerloos en licht van gewicht, en kan worden gebruikt in combinatie met alle kunststof, glazen pasteurpipetten van 1 tot 100 ml, en bij tips voor Sartorius Proline® pipetten van 5 en 10 ml.
- Hydrofoob, autoclaveerbaar filter van 0,45 µm voorkomt te grote aanzuiging
- Verwisselbare adapters voor pipettips van 5 en 10 ml
- Batterij-indicator
- Dankzij de gemonteerde steun kan de eenheid met aangebrachte pipet op een laboratoriumtafel worden geplaatst
- Batterijen (3×1,2 V) zorgen voor een gebruiksduur van ongeveer 7 uur, mits volledig opgeladen
De aanzuig- en doseersnelheid kunnen worden afgesteld door een variabele druk op de bedieningsknoppen uit te oefenen.
: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Pipette controller Midi Plus, EU plug
- Cat. No.:612-2715
- Milieu certificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)Replacement filter, non sterile, 0,45 µm (suitable only for grey toned Midi Plus™)BHITLH-7129120Log in voor beschikbaarheid1 * 5 ST - 146,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Adapter set (standard) including nose-cone and silicone adapterAdapter set (standard) including nose-cone and silicone adapterBHITLH-711019Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 107,00 €