Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipetvuller, micro-classic
Pipetvuller, micro-classic
Micro classic, met 1 vervangslangetjes
Catalog # 612-1912
Supplier:   Brand
Pipetvuller, micro-classic
Catalog # 612-1912
Supplier:  Brand
Pipetvuller, micro-classic
Pipetvuller, micro-classic
Micro classic, met 1 vervangslangetjes
Price
61,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Geschikt voor micropipetten voor eenmalig gebruik met ringmarkering en andere pipetten met klein volume tot 1 ml (bijv. bloedverdunningspipetten) met een aanzuiguiteinde met een maximale diameter van 5 mm.
  • Ergonomisch vormgegeven en eenvoudig te hanteren, voor comfort en gemak bij het uitvoeren van de desbetreffende taak
  • Voor IVF- en medische laboratoria
  • Zorgt voor een minimale kans op verontreiniging bij het werken met besmettelijk materiaal
  • Adapter voor rechts- en linkshandig gebruik en zuigslang zijn autoclaveerbaar
Services: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specifications
  • Omschrijving:
    Micro classic, met 1 vervangslangetjes
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 612-1913
    Reserve adapter met zuigslang
    Log in for availability
    1 * 3 ST - 14,20 €