Micropipetten, minicaps®
Over dit artikel
DURAN® borosilicaatglas, niet gehepariniseerd, voor eenmalig gebruik.
- Met gecertificeerde conformiteit
- End-to-end: bevat het vermelde volume bij vulling van één uiteinde tot het andere
- Een speciale verpakking biedt bescherming tijdens het transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Nauwkeurigheid: 0,5%
Reproduceerbaarheid: 1%
Certifications: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Packaging: 100 micropipetten verpakt in een glazen vial met dispenserdop voorzien van kleurcodering, 10 van deze vials zijn verpakt in een stevige kartonnen doos.
14 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
DURAN® borosilicaatglas, niet gehepariniseerd, voor eenmalig gebruik.
- Met gecertificeerde conformiteit
- End-to-end: bevat het vermelde volume bij vulling van één uiteinde tot het andere
- Een speciale verpakking biedt bescherming tijdens het transport
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Nauwkeurigheid: 0,5%
Reproduceerbaarheid: 1%
Certifications: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Packaging: 100 micropipetten verpakt in een glazen vial met dispenserdop voorzien van kleurcodering, 10 van deze vials zijn verpakt in een stevige kartonnen doos.
Documents
Product Family Options
Productinformatie
- CapaciteitLengteBeschikbaarheidPrice
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.