Orders LinkContactUsLinkComponent
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
New Product
Leverancier:   Texwipe
TechniCloth® Flat Mop Covers
Leverancier:  Texwipe
New Product
Certificaten
TechniCloth® Flat Mop Covers
TechniCloth® Flat Mop Covers
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Mopovertrekken (ISO Klasse 3 - 8) voor het schoonmaken en het ontsmetten van vloeren.
  • Vervaardigd zonder chemische bindmiddelen of additieven
  • Non-woven, economisch polyester/cellulose voor het reinigen en verwijderen van restanten
  • Chemisch bestendig, bestand tegen blootstelling aan gebruikelijke schoonmaakoplossingen en desinfecterende oplossingen
Product Family Options
Productinformatie
  • l×b
    Capaciteit
    Beschikbaarheid
    Price
  • TEXWTX630
    Technicloth® floor mop wipers
    Technicloth® floor mop wipers
    250×600 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - 1 037,86 €
    1 037,86 €
    1 * 12 ST
       1 037,86 €
    Specificaties:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX630
    New Product
  • 115-0480
    Technicloth® vloerwissers
    Technicloth® vloerwissers
    690×380 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 4 ST
    1 * 4 ST - 462,06 €
    462,06 €
    1 * 4 ST
       462,06 €
    Specificaties:
    Irregular Voltage
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-0480
    Irregular Voltage