Deepwell opslagplaten met 96 wells, 2,2 ml, Mark II
Catalogus # 732-4910
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specificaties
- Kleur:natuur
- Omschrijving:Opslagplaat, 2,2 ml, Mark II
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- VPE:50
Specificaties
Over dit artikel
PP. 96-wells platen met ronde wells voor gebruik bij opslag en screening.
- 2,2 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals or 1,8 ml when sealed with 96-cap sealing mat
- Conical well bottom for ease of sample retrieval
- Raised rim design with support and stacking ring
Kleur: helder
Colour: Natural