ContactUsLinkComponent
Maatcilinders, hoge vorm, klasse B, borosilicaatglas, SILBERBRAND
Maatcilinders, hoge vorm, klasse B, borosilicaatglas, SILBERBRAND
Catalog # 612-0851
Supplier:  Brand
undefined
Maatcilinders, hoge vorm, klasse B, borosilicaatglas, SILBERBRAND
Catalog # 612-0851
Supplier:  Brand
Specifications
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    365 mm
  • Seq:
    09
  • Indeling:
    5 ml
  • VPE:
    2
  • Tolerantie:
    4 ± ml
Specifications
About this item
Borosilicaatglas 3.3, hoog model, klasse B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788.