Maatcilinders, Nalgene®
Catalog # 612-4033
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:175,3 mm
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
- Milieu certificering:NAR Certificate of Retirement
- Indeling:2,0 ml
- VPE:1
- Tolerantie:±1,5 ml
Specifications
About this item
Fluorkoolstof (PFA) hars, transparant, met ingegoten schaalverdeling.
- Zeer goede chemische bestendigheid
- Temperatuurbestendig van −270 tot +250 °C
- Geschikt voor agressieve chemicaliën
- Schaalverdeling in stappen van 2 mm met genummerde verdeling elke 10 ml