Staining jars acc. to Hellendahl
Catalog # 631-9130
Supplier: KARTELL
Specifications
- Omschrijving:Kleuringscuvet, Hellendahl
- b×d×h:57×57×90 mm
- VPE:1
Specifications
About this item
Transparant PMP (TPX).
- Extension and cover
Kleurbakje vergelijkbaar met het Hellendahl-ontwerp voor 16 standaardobjectglaasjes van 76×26 mm (in paren, rug aan rug).