Kleurbakjes
Catalog # 631-9331
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Specifications
- Omschrijving:Staining jar according to Coplin
- VPE:1
Specifications
About this item
Natronkalkglas.
Voor 10 standaardobjectglaasjes (76×26 mm).
Natronkalkglas.
Voor 10 standaardobjectglaasjes (76×26 mm).