Kleurbakjes volgens Hellendahl, WHEATON®
720-0711
- Omschrijving:Kleurbakje volgens Hellendahl
- b×d×h:76×25×75 mm
- VPE:6
Natronkalkglas.
- Brede bovenkant
- Glaasjes zijn gemakkelijk over te brengen
- Voor kleuring van objectglaasjes die aan één uiteinde zijn beschreven
Deze kleurbakjes zijn geschikt voor maximaal acht enkele standaardobjectglaasjes (76 × 26 mm) die verticaal worden geplaatst, of voor 16 achter elkaar geplaatste objectglaasjes.