Kleurbakjes
631-9511
: KARTELL
- Omschrijving:Kleuringscuvet met 2 deksels
- b×d×h:81×101×70 mm
- VPE:1
PMP.
- Eén deksel om het kleurrek af te sluiten wanneer het niet wordt gebruikt, om verdamping van de kleuringsvloeistof te voorkomen
- Tweede deksel met speciale opening voor de handgreep van het kleurrek (931-9520)
Kleurbakje wordt geleverd met twee deksels
: Voor gebruik in combinatie met 630-9520.
: bij kamertemperatuur kan xyleen na twee dagen etsing veroorzaken.