Brineometer
Brinometer, 0 – 26 %, 290 mm
Catalogus # 641-1500
Leverancier: Alla France
Ga naar:
Product Details & Documents
Brine is the percentage of saturated solution of salt, usually sodium chloride, in water.
A brinometer is used to measure the percentage of saturated solution of brine.
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Brinometer
- Lengte:290 mm
- Meetbereik:0 – 26 %
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.