Orders LinkContactUsLinkComponent
Alcoholmeter
Alcoholmeter
Alcohol meter, 0 - 100 %, 1 %, 295 mm
Catalogus # 614-0400
Leverancier:   Alla France
Alcoholmeter
Catalogus # 614-0400
Leverancier:  Alla France
Alcoholmeter
Alcoholmeter
Alcohol meter, 0 - 100 %, 1 %, 295 mm
Price
42,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alcohol meter according to Richter.
Reference temperature: 20 °C
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Alcohol meter
  • Lengte:
    295 mm
  • Indeling:
    1 %
  • Meetbereik:
    0 - 100 %