Orders LinkContactUsLinkComponent
Microhomogenisator
Microhomogenisator
0,75 ml, 8×44 mm
Catalog # 432-1295
Supplier:   DWK Life Sciences
Microhomogenisator
Catalog # 432-1295
Supplier:  DWK Life Sciences
Microhomogenisator
Microhomogenisator
0,75 ml, 8×44 mm
Price
371,00 €
Log in for availability
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas voor eenmalig gebruik. Gebruikt voor het homogeniseren van microweefselmonsters zonder kruisbesmetting. Handig met radioactieve monsters. Wassen is niet nodig; de potterbuizen kunnen na gebruik worden weggegooid. Het kleine maaloppervlak levert een hoog percentage monsterterugwinning.
Mortar size: 10×50 mm
Pestle size: 7 mm sphere
Wheaton 33 borosilicaatglas met een gering gehalte aan extraheerbare stoffen (voldoet aan de normen ASTM type I, klasse A en USP type I).
Certifications: Wheaton 33 borosilicaatglas met een gering gehalte aan extraheerbare stoffen (voldoet aan de normen ASTM type I, klasse A en USP type I).
Specifications
  • Ø inw.×h:
    8×44 mm
  • Capaciteit:
    0,75 ml